2-Bromo-4'-(dimethylamino)acetophenone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR3530-1G OR3530-250MG OR3530-5G
APOSOR3530-1GEA 57 EUR
APOSOR3530-1G APOSOR3530-250MG APOSOR3530-5G
2-Bromo-4'-(dimethylamino)acetophenone 95%
2-Bromo-4'-(dimethylamino)acetophenone
Formule: C₁₀H₁₂BrNO
Smeltpunt: 89…92 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06409221
CAS nummer: 37904-72-6
UN: 3261
ADR: 8,III