Methyl (3-bromophenyl)acetate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3537-100G OR3537-25G OR3537-5G
APOSOR3537-100GEA 249 EUR
APOSOR3537-100G APOSOR3537-25G APOSOR3537-5G
Methyl (3-bromophenyl)acetate 98%
Methyl (3-bromophenyl)acetate
Formule: C₉H₉BrO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06858764
CAS nummer: 150529-73-0