3-Bromo-5-chlorobenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3540-10G OR3540-25G OR3540-5G
APOSOR3540-10GEA 24.9 EUR
APOSOR3540-10G APOSOR3540-25G APOSOR3540-5G
3-Bromo-5-chlorobenzoic acid 98%
3-Bromo-5-chlorobenzoic acid
Formule: C₇H₄BrClO₂
Smeltpunt: 189…194 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06797227
CAS nummer: 42860-02-6