6-Iodonicotinonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR3547-1G OR3547-5G
APOSOR3547-1GEA 207 EUR
APOSOR3547-1G APOSOR3547-5G
6-Iodonicotinonitrile 98%
6-Iodonicotinonitrile
Formule: C₆H₃IN₂
Smeltpunt: 145…147 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08689512
CAS nummer: 289470-22-0