Ethyl-5-oxazolecarboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethyl oxazole-5-carboxylate
OR3553-5G OR3553-25G
APOSOR3553-5GEA 23.4 EUR
APOSOR3553-5G APOSOR3553-25G
Ethyl-5-oxazolecarboxylate
Ethyl-5-oxazolecarboxylate
Formule: C₆H₇NO₃
MW: 141.13 g/mol
Kookpunt: 60 °C/2.25mmHg
Dichtheid: 1.163 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 79 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD04114930
CAS nummer: 118994-89-1