Methyl-5-methyl-4-oxazolecarboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 5-methyloxazole-4-carboxylate
OR3554-1G OR3554-5G
APOSOR3554-1GEA 81.8 EUR
APOSOR3554-1G APOSOR3554-5G
Methyl-5-methyl-4-oxazolecarboxylate 97%
Methyl-5-methyl-4-oxazolecarboxylate
Formule: C₆H₇NO₃
MW: 141.1247 g/mol
Kookpunt: 51…57 °C/0.1mmHg
Smeltpunt: 45…48 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08689502
CAS nummer: 41172-57-0