2-Acetamidothiazole 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3555-25G OR3555-100G
APOSOR3555-25GEA 64.3 EUR
APOSOR3555-25G APOSOR3555-100G
2-Acetamidothiazole 96%
2-Acetamidothiazole
Formule: C₅H₆N₂OS
Smeltpunt: 204…206 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00016892
CAS nummer: 2719-23-5