2,3-Dihydro-N,N-dimethyl-5(1H)-indolesulphonamide 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3558-10G OR3558-1G OR3558-5G
APOSOR3558-10GEA 833 EUR
APOSOR3558-10G APOSOR3558-1G APOSOR3558-5G
2,3-Dihydro-N,N-dimethyl-5(1H)-indolesulphonamide 95+%
2,3-Dihydro-N,N-dimethyl-5(1H)-indolesulphonamide
Formule: C₁₀H₁₄N₂O₂S
Smeltpunt: 108…111 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00214476
CAS nummer: 99169-99-0