5-Bromo-2-chloropyrimidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3560-25G OR3560-100G OR3560-500G
APOSOR3560-25GEA 22 EUR
APOSOR3560-25G APOSOR3560-100G APOSOR3560-500G
5-Bromo-2-chloropyrimidine 98%
5-Bromo-2-chloropyrimidine
Formule: C₄H₂BrClN₂
Kookpunt: 95 °C/15mmHg
Smeltpunt: 73…79 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00483232
CAS nummer: 32779-36-5