1,3-Dimethoxy-4-nitrobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3561-100G OR3561-25G OR3561-5G
APOSOR3561-100GEA 176 EUR
APOSOR3561-100G APOSOR3561-25G APOSOR3561-5G
1,3-Dimethoxy-4-nitrobenzene
1,3-Dimethoxy-4-nitrobenzene
Formule: C₈H₉NO₄
Smeltpunt: 74…75 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00024210
CAS nummer: 4920-84-7