DL-7-Azatryptophan monohydrate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3563-1G OR3563-250MG
APOSOR3563-1GEA 602 EUR
APOSOR3563-1G APOSOR3563-250MG
DL-7-Azatryptophan monohydrate 97%
DL-7-Azatryptophan monohydrate
Formule: C₁₀H₁₁N₃O₂.H₂O
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00037930
CAS nummer: 7303-50-6