Methyl-3-(chlorosulphonyl)benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Methyl 3-(chlorosulphonyl)benzoate
OR3564-1G OR3564-25G OR3564-5G
APOSOR3564-1GEA 30.8 EUR
APOSOR3564-1G APOSOR3564-25G APOSOR3564-5G
Methyl-3-(chlorosulphonyl)benzoate
Methyl-3-(chlorosulphonyl)benzoate
Formule: C₈H₇ClO₄S
Smeltpunt: 63…69 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06408800
CAS nummer: 63555-50-0
UN: 1759
ADR: 8,III