2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR3567-10G
OR3567-50G
OR3567-100G
APOSOR3567-10GEA
23.4
EUR
APOSOR3567-10G
APOSOR3567-50G
APOSOR3567-100G
2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoic acid
2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoic acid
Formule:
C₈H₉NO₅S Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00129997 CAS nummer: 22117-85-7 EINECS: 244-789-1 |