Methyl-2-methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 2-methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoate, 2-Methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoic acid Methyl Ester
OR3570-100G OR3570-25G OR3570-5G
APOSOR3570-100GEA 104 EUR
APOSOR3570-100G APOSOR3570-25G APOSOR3570-5G
Methyl-2-methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoate
Methyl-2-methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoate
Formule: C₁₀H₁₂O₅S
MW: 244.26 g/mol
Smeltpunt: 117 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01317545
CAS nummer: 63484-12-8