Methyl-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3571-100G OR3571-25G OR3571-5G
APOSOR3571-100GEA 345 EUR
APOSOR3571-100G APOSOR3571-25G APOSOR3571-5G
Methyl-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoate
Methyl-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoate
Formule: C₁₁H₁₄O₅S
Smeltpunt: 126 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01317547
CAS nummer: 62140-67-4