2-Chloro-6-methyl-5-nitropyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Chloro-2-methyl-3-nitropyridine, 2-Chloro-5-nitro-6-picoline, 6-Chloro-3-nitro-2-picoline
OR3578-25G OR3578-5G
APOSOR3578-25GEA 29.2 EUR
APOSOR3578-25G APOSOR3578-5G
2-Chloro-6-methyl-5-nitropyridine 98%
2-Chloro-6-methyl-5-nitropyridine
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172.57 g/mol
Smeltpunt: 54…58 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00234160
CAS nummer: 22280-60-0