2,5-Dibromo-3-nitropyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3579-100G OR3579-25G
APOSOR3579-100GEA 77.5 EUR
APOSOR3579-100G APOSOR3579-25G
2,5-Dibromo-3-nitropyridine 98%
2,5-Dibromo-3-nitropyridine
Formule: C₅H₂Br₂N₂O₂
Smeltpunt: 94 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09266223
CAS nummer: 15862-37-0