5-Oxazolecarboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Oxazole-5-carboxylic acid
OR3589-500MG OR3589-25G OR3589-5G
APOSOR3589-500MGEA 36.6 EUR
APOSOR3589-500MG APOSOR3589-25G APOSOR3589-5G
5-Oxazolecarboxylic acid 98%
5-Oxazolecarboxylic acid
Formule: C₄H₃NO₃
MW: 113.07 g/mol
Smeltpunt: 226…230 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD04114931
CAS nummer: 118994-90-4