3-Bromo-5-(methylthio)pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3600-1G OR3600-250MG OR3600-5G
APOSOR3600-1GEA 184 EUR
APOSOR3600-1G APOSOR3600-250MG APOSOR3600-5G
3-Bromo-5-(methylthio)pyridine 95%
3-Bromo-5-(methylthio)pyridine
Formule: C₆H₆BrNS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08689537
CAS nummer: 142137-18-6