3-(Trimethylsilyl)phenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR360037-1G OR360037-25G OR360037-5G
APOSOR360037-1GEA 22 EUR
APOSOR360037-1G APOSOR360037-25G APOSOR360037-5G
3-(Trimethylsilyl)phenylboronic acid 98%
3-(Trimethylsilyl)phenylboronic acid
Formule: C₉H₁₅BO₂Si
Smeltpunt: 145…150 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03093884
CAS nummer: 177171-16-3