(4-(Methoxymethoxy)phenyl)boronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR360049-25G OR360049-5G
APOSOR360049-25GEA 862 EUR
APOSOR360049-25G APOSOR360049-5G
(4-(Methoxymethoxy)phenyl)boronic acid 98%
(4-(Methoxymethoxy)phenyl)boronic acid
Formule: C₈H₁₁BO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03412067
CAS nummer: 162662-27-3