2-Isopropoxy-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Isopropoxy-3-(4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-pyridine, 2-Isopropoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-Isopropoxy-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
OR360051-1G OR360051-5G OR360051-25G
APOSOR360051-1GEA 96.4 EUR
APOSOR360051-1G APOSOR360051-5G APOSOR360051-25G
2-Isopropoxy-3-pyridineboronic acid pinacol ester
2-Isopropoxy-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₂₂BNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07366722
CAS nummer: 848243-25-4