4-Chloro-3-(cyclopropylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR360076-1G OR360076-5G
APOSOR360076-1GEA 302 EUR
APOSOR360076-1G APOSOR360076-5G
4-Chloro-3-(cyclopropylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-Chloro-3-(cyclopropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₁BClNO₃
Smeltpunt: 238…242 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07783865
CAS nummer: 871332-73-9