1-Decylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR360123-25G OR360123-5G
APOSOR360123-25GEA 332 EUR
APOSOR360123-25G APOSOR360123-5G
1-Decylboronic acid
1-Decylboronic acid
Formule: C₁₀H₂₃BO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01074638
CAS nummer: 24464-63-9