2,6-Dimethyl-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR360125-1G OR360125-250MG
APOSOR360125-1GEA 65.8 EUR
APOSOR360125-1G APOSOR360125-250MG
2,6-Dimethyl-4-pyridineboronic acid pinacol ester
2,6-Dimethyl-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₂₀BNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11617853
CAS nummer: 325142-95-8