4-Quinolineboronic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR360134-1G OR360134-5G
APOSOR360134-1GEA 51.2 EUR
APOSOR360134-1G APOSOR360134-5G
4-Quinolineboronic acid 95+%
4-Quinolineboronic acid
Formule: C₉H₈BNO₂
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD03095174
CAS nummer: 371764-64-6