4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenylboronic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)phenylboronic Acid
OR360145-1G OR360145-10G OR360145-5G
APOSOR360145-1GEA 43.8 EUR
APOSOR360145-1G APOSOR360145-10G APOSOR360145-5G
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenylboronic acid 96%
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenylboronic acid
Formule: C₁₁H₁₇BN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11223486
CAS nummer: 229009-40-9