Dibenzothiophene-2-boronic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Dibenzo[b,d]thiophen-2-ylboronic acid
OR360153-5G OR360153-1G OR360153-25G
APOSOR360153-5GEA 52.6 EUR
APOSOR360153-5G APOSOR360153-1G APOSOR360153-25G
Dibenzothiophene-2-boronic acid 99%
Dibenzothiophene-2-boronic acid
Formule: C₁₂H₉BO₂S
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD01318982
CAS nummer: 668983-97-9