3,4-Dichlorophenylboronic acid pinacol ester 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-(3,4-Dichlorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3,4-Dichlorophenylboronic acid, pinacol ester
OR360249-1G OR360249-5G
APOSOR360249-1GEA 55.5 EUR
APOSOR360249-1G APOSOR360249-5G
3,4-Dichlorophenylboronic acid pinacol ester 98%
3,4-Dichlorophenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₅BCl₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05663853
CAS nummer: 401797-02-2