4,4-Dimethylcyclohexene-1-ylboronic acid pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR360276-1G OR360276-5G
APOSOR360276-1GEA 55.5 EUR
APOSOR360276-1G APOSOR360276-5G
4,4-Dimethylcyclohexene-1-ylboronic acid pinacol ester
4,4-Dimethylcyclohexene-1-ylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₂₅BO₂
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD08690233
CAS nummer: 859217-67-7