2-Isopropoxy-5-pyridineboronic acid pinacol ester 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR360292-1G OR360292-5G
APOSOR360292-1GEA 0 EUR
APOSOR360292-1G APOSOR360292-5G
2-Isopropoxy-5-pyridineboronic acid pinacol ester 98%
2-Isopropoxy-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₂₂BNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368871
CAS nummer: 871839-91-7