2-(Morpholino)phenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (2-Morpholinophenyl)boronic acid
OR360301-250MG OR360301-1G OR360301-5G
APOSOR360301-250MGEA 95 EUR
APOSOR360301-250MG APOSOR360301-1G APOSOR360301-5G
2-(Morpholino)phenylboronic acid 98%
2-(Morpholino)phenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₄BNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095109
CAS nummer: 933052-52-9