4-Bromo-2-methoxyphenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR360478-1G OR360478-5G OR360478-10G
APOSOR360478-1GEA 61.4 EUR
APOSOR360478-1G APOSOR360478-5G APOSOR360478-10G
4-Bromo-2-methoxyphenylboronic acid 98%
4-Bromo-2-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BBrO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11856025
CAS nummer: 889849-21-2