6-Bromoisatin 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3605-25G OR3605-5G OR3605-100G
APOSOR3605-25GEA 62.9 EUR
APOSOR3605-25G APOSOR3605-5G APOSOR3605-100G
6-Bromoisatin 98%
6-Bromoisatin
Formule: C₈H₄BrNO₂
Smeltpunt: 274 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01631138
CAS nummer: 6326-79-0