Thieno[3,2-b]thiophene-2-boronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Thieno[3,2-b]thiophen-2-ylboronic acid
OR360558-1G OR360558-5G
APOSOR360558-1GEA 110 EUR
APOSOR360558-1G APOSOR360558-5G
Thieno[3,2-b]thiophene-2-boronic acid
Thieno[3,2-b]thiophene-2-boronic acid
Formule: C₆H₅BO₂S₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08059468
CAS nummer: 160032-40-6