4-Bromoisatin 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3606-25G OR3606-5G OR3606-100G
APOSOR3606-25GEA 38 EUR
APOSOR3606-25G APOSOR3606-5G APOSOR3606-100G
4-Bromoisatin 98%
4-Bromoisatin
Formule: C₈H₄BrNO₂
Smeltpunt: 253…256 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03618555
CAS nummer: 20780-72-7