5-Amino-2-methylphenylboronic acid pinacol ester 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR360650-1G OR360650-5G
APOSOR360650-1GEA 24.6 EUR
APOSOR360650-1G APOSOR360650-5G
5-Amino-2-methylphenylboronic acid pinacol ester 97%
5-Amino-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₂₀BNO₂
Smeltpunt: 82…86 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD05663859
CAS nummer: 882670-69-1