Benzo[b]furan-3-boronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR360664-1G OR360664-5G
APOSOR360664-1GEA 0 EUR
APOSOR360664-1G APOSOR360664-5G
Benzo[b]furan-3-boronic acid 98%
Benzo[b]furan-3-boronic acid
Formule: C₈H₇BO₃
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD06801687
CAS nummer: 317830-83-4