4,7-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR360668-1G OR360668-5G
APOSOR360668-1GEA 55.5 EUR
APOSOR360668-1G APOSOR360668-5G
4,7-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazole 98%
4,7-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazole
Formule: C₁₈H₂₆B₂N₂O₄S
Smeltpunt: 207…212 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11656086
CAS nummer: 934365-16-9