2,3-Dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3610-100G OR3610-25G OR3610-5G
APOSOR3610-100GEA 111 EUR
APOSOR3610-100G APOSOR3610-25G APOSOR3610-5G
2,3-Dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride 98%
2,3-Dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride
Formule: C₉H₁₂ClN
Smeltpunt: 206…210 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00054294
CAS nummer: 70146-15-5