2-(Cyanomethoxy)phenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR361023-250MG OR361023-100MG
APOSOR361023-250MGEA 0 EUR
APOSOR361023-250MG APOSOR361023-100MG
2-(Cyanomethoxy)phenylboronic acid 98%
2-(Cyanomethoxy)phenylboronic acid
Formule: C₈H₈BNO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09908171
CAS nummer: 947533-29-1