4-(Cyanomethoxy)phenylboronic acid pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenoxy)acetonitrile
OR361030-1G
OR361030-5G
APOSOR361030-1GEA
155
EUR
APOSOR361030-1G
APOSOR361030-5G
4-(Cyanomethoxy)phenylboronic acid pinacol ester
4-(Cyanomethoxy)phenylboronic acid pinacol ester
Formule:
C₁₄H₁₈BNO₃ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD06795675 CAS nummer: 475272-13-0 |