4-Cyano-2-pyridineboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR361048-1G OR361048-250MG
APOSOR361048-1GEA 950 EUR
APOSOR361048-1G APOSOR361048-250MG
4-Cyano-2-pyridineboronic acid 98%
4-Cyano-2-pyridineboronic acid
Formule: C₆H₅BN₂O₂
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD08703250
CAS nummer: 1072946-01-0