2-Methoxy-3-(methoxycarbonyl)-5-pyridineboronic acid pinacol ester 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Methyl 2-methoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)nicotinate, 2-Methoxy-3-(carbomethoxy)pyridine-5-boronic acid, pinacol ester
OR361326-100MG OR361326-250MG OR361326-1G
APOSOR361326-100MGEA 89.2 EUR
APOSOR361326-100MG APOSOR361326-250MG APOSOR361326-1G
2-Methoxy-3-(methoxycarbonyl)-5-pyridineboronic acid pinacol ester 95+%
2-Methoxy-3-(methoxycarbonyl)-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₂₀BNO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11855973
CAS nummer: 1083168-93-7