3-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR361380-1G OR361380-5G
APOSOR361380-1GEA 22 EUR
APOSOR361380-1G APOSOR361380-5G
3-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid 98%
3-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid
Formule: C₁₁H₁₁BO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12025968
CAS nummer: 104115-76-6