2-Morpholino-3-pyridineboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR361503-1G OR361503-5G
APOSOR361503-1GEA 262 EUR
APOSOR361503-1G APOSOR361503-5G
2-Morpholino-3-pyridineboronic acid 98%
2-Morpholino-3-pyridineboronic acid
Formule: C₉H₁₃BN₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11867876
CAS nummer: 1218790-86-3