4-(1-Piperazinylcarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Piperazin-1-yl(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)methanone
OR361540-1G OR361540-5G
APOSOR361540-1GEA 80.4 EUR
APOSOR361540-1G APOSOR361540-5G
4-(1-Piperazinylcarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 98%
4-(1-Piperazinylcarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₇H₂₅BN₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06657704
CAS nummer: 864754-07-4