Propen-1-ylboronic acid pinacol ester 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR361552-1G OR361552-5G
APOSOR361552-1GEA 380 EUR
APOSOR361552-1G APOSOR361552-5G
Propen-1-ylboronic acid pinacol ester 98%
Propen-1-ylboronic acid pinacol ester
Formule: C₉H₁₇BO₂
Dichtheid: 0,881 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 53 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15143598
CAS nummer: 72824-05-6
UN: 1993
ADR: 3,III