Tetrahydropyran-4-boronic acid pinacol ester 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1,3,2-dioxaborolane
OR361629-1G OR361629-5G
APOSOR361629-1GEA 97.9 EUR
APOSOR361629-1G APOSOR361629-5G
Tetrahydropyran-4-boronic acid pinacol ester 95+%
Tetrahydropyran-4-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₂₁BO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11506065
CAS nummer: 1131912-76-9