5-Bromoanthranilic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR3626-100G OR3626-25G
APOSOR3626-100GEA 35.1 EUR
APOSOR3626-100G APOSOR3626-25G
5-Bromoanthranilic acid 98%
5-Bromoanthranilic acid
Formule: C₇H₆BrNO₂
Smeltpunt: 213…215 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007823
CAS nummer: 5794-88-7
EINECS: 227-338-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III